(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methylnaphthalene-1-boronic Acid, 2-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
OR908295-1G OR908295-250MG
APOSOR908295-1GEA 91.5 EUR
APOSOR908295-1G APOSOR908295-250MG
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452758
Núm. CAS: 103989-84-0