5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908297-1G OR908297-250MG
APOSOR908297-1GEA 194 EUR
APOSOR908297-1G APOSOR908297-250MG
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425973
Núm. CAS: 617689-07-3