2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908303-1G OR908303-250MG
APOSOR908303-1GEA 335 EUR
APOSOR908303-1G APOSOR908303-250MG
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid
Formula: C₈H₁₇BO₂
MW: 156,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212462
Núm. CAS: 105869-43-0