(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908307-1G
APOSOR908307-1GEA 120 EUR
APOSOR908307-1G
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formula: C₈H₆BBrO₃
MW: 240,846 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801726
Núm. CAS: 331833-99-9