2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908337-1G OR908337-250MG
APOSOR908337-1GEA 1290 EUR
APOSOR908337-1G APOSOR908337-250MG
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid 96%
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid
Formula: C₇H₁₃BO₂
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09840294
Núm. CAS: 161282-93-5