(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908345-5G
APOSOR908345-5GEA 386 EUR
APOSOR908345-5G
(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
(2-Ethynylphenyl)boronic acid
Formula: C₈H₇BO₂
MW: 145,951 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697431
Núm. CAS: 905926-85-4