methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908366-1G OR908366-5G
APOSOR908366-1GEA 95.7 EUR
APOSOR908366-1G APOSOR908366-5G
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 98%
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198853
Núm. CAS: 84355-44-2