(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908380-1G OR908380-5G
APOSOR908380-1GEA 203 EUR
APOSOR908380-1G APOSOR908380-5G
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid
Formula: C₉H₁₉BO₂
MW: 170,057 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212395
Núm. CAS: 1498314-72-9