2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908399-1G OR908399-5G
APOSOR908399-1GEA 0 EUR
APOSOR908399-1G APOSOR908399-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18258839
Núm. CAS: 1621416-45-2