(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908405-100MG OR908405-1G OR908405-250MG
APOSOR908405-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR908405-100MG APOSOR908405-1G APOSOR908405-250MG
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₂
MW: 162,982 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255555
Núm. CAS: 1253055-87-6