5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908409-100MG OR908409-1G OR908409-250MG OR908409-2.5G OR908409-5G
APOSOR908409-100MGEA 26.1 EUR
APOSOR908409-100MG APOSOR908409-1G APOSOR908409-250MG APOSOR908409-2.5G APOSOR908409-5G
5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
5-Hydroxypridine-3-boronic acid
Formula: C₅H₆BNO₃
Pto. de fusión: 240…250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13189132
Núm. CAS: 1208308-11-5