4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Pyridin-2-yl)phenylboronic acid, (4-(Pyridin-2-yl)phenyl)boronic acid
OR908412-1G OR908412-5G
APOSOR908412-1GEA 74.1 EUR
APOSOR908412-1G APOSOR908412-5G
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₀BNO₂
MW: 199,014 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17013972
Núm. CAS: 170230-27-0