2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908450-1G OR908450-5G
APOSOR908450-1GEA 95.7 EUR
APOSOR908450-1G APOSOR908450-5G
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181629
Núm. CAS: 1402238-33-8