4-chloro-2-ethoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908487-10G OR908487-1G OR908487-5G
APOSOR908487-10GEA 864 EUR
APOSOR908487-10G APOSOR908487-1G APOSOR908487-5G
4-chloro-2-ethoxyaniline 95%
4-chloro-2-ethoxyaniline
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16732082
Núm. CAS: 846039-94-9