1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908489-1G OR908489-5G
APOSOR908489-1GEA 246 EUR
APOSOR908489-1G APOSOR908489-5G
1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid 95%
1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
MW: 152,944 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23699496
Núm. CAS: 1454558-46-3