1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908492-1G OR908492-250MG
APOSOR908492-1GEA 754 EUR
APOSOR908492-1G APOSOR908492-250MG
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,985 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21332947
Núm. CAS: 1983202-21-6