B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Ethynylphenyl)boronic acid
OR908494-1G OR908494-5G
APOSOR908494-1GEA 121 EUR
APOSOR908494-1G APOSOR908494-5G
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₂
MW: 145,951 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17677372
Núm. CAS: 1189127-05-6