2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908561-1G OR908561-5G
APOSOR908561-1GEA 219 EUR
APOSOR908561-1G APOSOR908561-5G
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19237189
Núm. CAS: 2096337-70-9