2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908570-1G OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA 302 EUR
APOSOR908570-1G APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16994462
Núm. CAS: 1119090-11-7