4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR908586-250MG OR908586-100MG
APOSOR908586-250MGEA 207 EUR
APOSOR908586-250MG APOSOR908586-100MG
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18250651
Núm. CAS: 1440520-87-5