2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908897-1G OR908897-5G
APOSOR908897-1GEA 59.6 EUR
APOSOR908897-1G APOSOR908897-5G
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₇H₁₄BClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405514
Núm. CAS: 83622-42-8