N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908903-1G OR908903-5G
APOSOR908903-1GEA 145 EUR
APOSOR908903-1G APOSOR908903-5G
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053828
Núm. CAS: 98446-55-0