2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Dimethoxymethyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR908949-250MG OR908949-1G OR908949-5G
APOSOR908949-250MGEA 74.1 EUR
APOSOR908949-250MG APOSOR908949-1G APOSOR908949-5G
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₂BNO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16038216
Núm. CAS: 1150632-93-1