2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5,6-Dimethoxypyridin-2-amine
OR909013-1G
OR909013-5G
APOSOR909013-1GEA
139
EUR
APOSOR909013-1G
APOSOR909013-5G
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154,167 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09910033 Núm. CAS: 127980-46-5 |