2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR909021-1G OR909021-5G
APOSOR909021-1GEA 261 EUR
APOSOR909021-1G APOSOR909021-5G
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₈BrNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00193063
Núm. CAS: 61858-39-7