Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909027-10G OR909027-1G OR909027-5G
APOSOR909027-10GEA 754 EUR
APOSOR909027-10G APOSOR909027-1G APOSOR909027-5G
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855863
Núm. CAS: 1133115-42-0