Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR909061-1G
OR909061-25G
OR909061-5G
APOSOR909061-1GEA
58
EUR
APOSOR909061-1G
APOSOR909061-25G
APOSOR909061-5G
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,177 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11855888 Núm. CAS: 1150164-05-8 |