2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-(p-Tolyl)thiazol-2-amine
OR909075-1G
OR909075-250MG
APOSOR909075-1GEA
290
EUR
APOSOR909075-1G
APOSOR909075-250MG
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole
Formula:
C₁₀H₁₀N₂S MW: 190,265 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00858269 Núm. CAS: 73040-54-7 |