5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909141-1G OR909141-5G
APOSOR909141-1GEA 219 EUR
APOSOR909141-1G APOSOR909141-5G
5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₁H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261011
Núm. CAS: 4600-82-2