(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909195-1G OR909195-5G
APOSOR909195-1GEA 219 EUR
APOSOR909195-1G APOSOR909195-5G
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756435
Núm. CAS: 766-68-7