4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
OR909255-1G OR909255-5G
APOSOR909255-1GEA 106 EUR
APOSOR909255-1G APOSOR909255-5G
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14658056
Núm. CAS: 957345-28-7