4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylbenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
OR909266-5G
APOSOR909266-5GEA 69.6 EUR
APOSOR909266-5G
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol
Formula: C₈H₇NS₂
MW: 181,278 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044826
Núm. CAS: 2268-77-1