3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909281-1G OR909281-5G
APOSOR909281-1GEA 0 EUR
APOSOR909281-1G APOSOR909281-5G
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
Formula: C₉H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214256
Núm. CAS: 1255574-70-9