3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909287-1G
OR909287-5G
APOSOR909287-1GEA
183
EUR
APOSOR909287-1G
APOSOR909287-5G
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula:
C₆H₁₀N₂·ClH MW: 146,618 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18803465 Núm. CAS: 1218791-04-8 |