1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909288-1G OR909288-5G
APOSOR909288-1GEA 253 EUR
APOSOR909288-1G APOSOR909288-5G
1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
1-tert-Butylpiperidin-4-ol
Formula: C₉H₁₉NO
MW: 157,253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03064901
Núm. CAS: 5382-30-9