N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909293-1G OR909293-250MG
APOSOR909293-1GEA 574 EUR
APOSOR909293-1G APOSOR909293-250MG
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437778
Núm. CAS: 4600-08-2