1-Cyclopropylpiperidin-4-ol 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR909299-1G OR909299-250MG
APOSOR909299-1GEA 0 EUR
APOSOR909299-1G APOSOR909299-250MG
1-Cyclopropylpiperidin-4-ol 95%
1-Cyclopropylpiperidin-4-ol
Formula: C₈H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16300762
Núm. CAS: 851847-62-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR