N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909318-1G OR909318-5G
APOSOR909318-1GEA 145 EUR
APOSOR909318-1G APOSOR909318-5G
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143555
Núm. CAS: 132911-42-3