N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909319-1G
OR909319-5G
APOSOR909319-1GEA
168
EUR
APOSOR909319-1G
APOSOR909319-5G
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide
Formula:
C₇H₁₀N₂O MW: 138.167 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18087709 Núm. CAS: 7151-19-1 |