N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909320-1G OR909320-25G OR909320-5G
APOSOR909320-1GEA 109 EUR
APOSOR909320-1G APOSOR909320-25G APOSOR909320-5G
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143556
Núm. CAS: 156741-80-9