N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909323-1G OR909323-25G OR909323-5G
APOSOR909323-1GEA 125 EUR
APOSOR909323-1G APOSOR909323-25G APOSOR909323-5G
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143557
Núm. CAS: 1215206-52-2