N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(tert-Butyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
OR909327-1G OR909327-5G
APOSOR909327-1GEA 128 EUR
APOSOR909327-1G APOSOR909327-5G
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₉H₁₄N₂O
MW: 166,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16618952
Núm. CAS: 1228957-04-7