5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909349-1G OR909349-5G
APOSOR909349-1GEA 328 EUR
APOSOR909349-1G APOSOR909349-5G
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one
Formula: C₈H₇ClN₂O
MW: 182,607 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143569
Núm. CAS: 683240-81-5