2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909396-1G OR909396-25G OR909396-5G
APOSOR909396-1GEA 125 EUR
APOSOR909396-1G APOSOR909396-25G APOSOR909396-5G
2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-propoxypyridine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981543
Núm. CAS: 1330750-35-0