7-Chloro-benzofuran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR909406-1G OR909406-5G
APOSOR909406-1GEA 55.1 EUR
APOSOR909406-1G APOSOR909406-5G
7-Chloro-benzofuran 97%
7-Chloro-benzofuran
Formula: C₈H₅ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18207570
Núm. CAS: 24410-55-7