5-Chlorobenzo[b]furan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chlorobenzofuran, 5-Chloro-1-benzofuran
OR909407-1G OR909407-5G
APOSOR909407-1GEA 364 EUR
APOSOR909407-1G APOSOR909407-5G
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
5-Chlorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅ClO
MW: 152,578 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699415
Núm. CAS: 23145-05-3