1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909413-10G
OR909413-1G
OR909413-5G
APOSOR909413-10GEA
754
EUR
APOSOR909413-10G
APOSOR909413-1G
APOSOR909413-5G
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Formula:
C₁₀H₁₀ClNO MW: 195,646 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00522616 Núm. CAS: 24051-35-2 |