2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909438-1G OR909438-5G
APOSOR909438-1GEA 81.2 EUR
APOSOR909438-1G APOSOR909438-5G
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156594
Núm. CAS: 28987-59-9