Ethyl pyrrole-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909473-1G OR909473-5G
APOSOR909473-1GEA 132 EUR
APOSOR909473-1G APOSOR909473-5G
Ethyl pyrrole-1-carboxylate 98%
Ethyl pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923844
Núm. CAS: 4277-64-9