2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909487-10G OR909487-1G OR909487-5G
APOSOR909487-10GEA 754 EUR
APOSOR909487-10G APOSOR909487-1G APOSOR909487-5G
2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03830297
Núm. CAS: 90921-75-8